Tekniske data
| Oversigt | Epoxy coated |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Disposal bags |
| Inkluderer | 50 polyamide disposal bags |
| Materiale | Steel Wire |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Diameter (metrisk) | 12 cm |
| Produkttype | Stand |