Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Reagensglasstativ med 96 pladser
Artikelnummer. 10099799 Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Rør (16 til 20 mm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10099799
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187650001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at efterligne formatet med 96 pladser, der bruges i mikroplader, dybbrøndsplader og andre værktøjer konfigureret til lægemiddelopdagelse og robotapplikationer
  • Gennemstrømningsdesign tillader hurtige temperaturændringer af prøver ved overførsel mellem isbad og opvarmet vandbad
  • Stiv trådkonstruktion med blå epoxyfinish
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (16 til 20 mm)
Materiale Stål
Stillinger 96
Til brug med (udstyr) Til 13-16 mm reagensglas
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B) 24.2 x 17cm
Dimensioner (L x B x H) 24.2 x 17 x 6.4cm
Længde (metrisk) 24.2 cm
Bredde (metrisk) 17 cm
Højde (metrisk) 6.4 cm
Diameter (metrisk) åbning 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm