Få mere at vide
Fisherbrand™ Stålstandsringe med stang
Artikelnummer. 12976836 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
50 mm
70 mm
100 mm
127 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12976836
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver nem tilslutning på ringstandere. Fisherbrand™ Stålstandsringe med stang er fremstillet af belagt blødt stål.
  • 8 mm diameter stilke
  • 140 mm stammelængder
  • Ringe i forskellige diametre
Tekniske data
Materiale Stål
Diameter (metrisk) Indvendig 127 mm
Produkttype Stand Ring