Få mere at vide
Fisherbrand™ Stålstandsringe med stang
Artikelnummer. 12388149 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
50 mm
70 mm
100 mm
127 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
12388149 100 mm Hver
12976836 127 mm Hver
12986836 150 mm Hver
12956836 70 mm Hver
12946836 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12388149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver nem tilslutning på ringstandere. Fisherbrand™ Stålstandsringe med stang er fremstillet af belagt blødt stål.
  • 8 mm diameter stilke
  • 140 mm stammelængder
  • Ringe i forskellige diametre
Tekniske data
Materiale Stål
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Produkttype Stand Ring