Få mere at vide
Bochem™ Stålstativbaser
Længde (metrisk):
210 mm
250 mm
315 mm
Højde (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Beskrivelse
- Gevind M10
- 1 fod justerbar
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 315 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Produkttype | Stand Base |
| Mængde | 1 stk. |