Få mere at vide
Bochem™ Stålstativbaser
Artikelnummer. 10034930
Længde (metrisk):
210 mm
250 mm
315 mm
Højde (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Artikelnummer. 10034930
Brand: Bochem™ 5032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stålstativbaser med en justerbar fod.
  • Gevind M10
  • 1 fod justerbar
Tekniske data
Materiale Stål
Højde (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) 160 mm
Produkttype Stand Base
Mængde 1 stk.