Få mere at vide
Bochem™ Stålfod
Artikelnummer. 10199780
Længde (metrisk):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Vægt (metrisk):
0.8 kg
1.3 kg
2.2 kg
3 kg
Artikelnummer. 10199780
Brand: Bochem™ 5030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i henhold til DIN 12892. Bochem™ Stålfoden har M10 gevind.
  • Stål
  • Fremstillet i henhold til DIN 12892
  • M10 gevind
  • En justerbar fod
  • Lakeret
Tekniske data
Materiale Stål
Højde (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 180 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Inkluderer M10 gevind
Produkttype Stand Base
Trådstørrelse M10
Farve Grøn
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 0.8 kg