Få mere at vide
Bochem™ Stålfod
Længde (metrisk):
180 mm
210 mm
300 mm
315 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Vægt (metrisk):
0.8 kg
1.3 kg
2.2 kg
3 kg
Beskrivelse
- Stål
- Fremstillet i henhold til DIN 12892
- M10 gevind
- En justerbar fod
- Lakeret
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Højde (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Inkluderer | M10 gevind |
| Produkttype | Stand Base |
| Trådstørrelse | M10 |
| Farve | Grøn |
| Mængde | 1 stk. |
| Vægt (metrisk) | 2.2 kg |