Få mere at vide
Cytiva Stålnøglenøgler
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Låsemøtrikker Diameter 95 til 100 mm
Møtrikker 58 til 62 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nøglenøgle |
| Materiale | Stål med galvaniseret overflade |
| Mængde | 2/Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Møtrikker 58 til 62 mm dia. |