Få mere at vide
Cytiva Stålnøglenøgler
Artikelnummer. 12465670 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Låsemøtrikker Diameter 95 til 100 mm
Møtrikker 58 til 62 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12465670
Brand: Cytiva 28964778
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Nøglenøgle
Materiale Stål med galvaniseret overflade
Kapacitet (metrisk) 95 til 100μ L
Mængde 1/Pk.
Til brug med (udstyr) Låsemøtrikker Diameter 95 til 100 mm