Få mere at vide
Brady™ Lille kugleventil af stål - lukket
Artikelnummer. 10682235 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10682235 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10682235 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065692
På lager
Det brugervenlige design i et enkelt stykke gør vores standard-kugleventillåse til det ideelle værktøj til at sikre dine kvartsvings-kugleventiler i OFF-positionen. Huller til 9,53 mm hængelåsbøjler. Til brug på kugleventil størrelser fra 6,35 mm til 25,40 mm
  • Huller til 9,53 mm hængelåsbøjler.
  • Til brug på kugleventil størrelser fra 6,35 mm til 25,40 mm.
Tekniske data
Produkttype Lille kugleventil afspærring
Alternativt varenummer KUGLEVENTIL LOCKOUT DEVICE 3/8 tomme
Farve Rød
Materiale Stål
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Lille Brady Kugleventil Lockout
Dimensioner (D x B x H) 78.74 x 93.98 x 57.15 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 2,25 tommer.
Højde (metrisk) 57.15 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 3,7''
Bredde (metrisk) 93.98 mm