Få mere at vide
Justrite™ Sikkerhedsdåse i stål til brandfarlige væsker
Artikelnummer. 12663135
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12663135 4 l Hver
1 options
Artikelnummer. 12663135 Leverandør Justrite™ Leverandørnr. 7110100Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.05 DKK
    418.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.21 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA , OSHA
Produkttype Sikkerhed kan
Kapacitet (metrisk) 4 l
Farve Rød
Til brug med (applikation) transport og hældning af små mængder brændbare væsker
Materiale Stål
Slutte Pulvercoat
Inkluderer forseglet låg med automatisk overtryksaflastning, der udlufter et tryk på 0,2 til 0,35 bar og 40 mm påfyldnings-/hældehul, rustfri stålbeslag og flammedæmper, svinghåndtag
Diameter (metrisk) Udvendig 241 mm