Få mere at vide
asecos™ Sikkerhedsbeholder i stål med skruelåg
Artikelnummer. 17876336 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17876336 2 l
17856536 1 l
17836576 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17876336 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 23130
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stålsikkerhedsbeholderen er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Med skruelåg (sikret mod tab) overtryksventil, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Tekniske data
Produkttype Opbevaringsdåse
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker opbevaring og transport
Materiale Stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 7,52 tommer.
Bredde (metrisk) 191.00 mm
Højde (engelsk) 8,90 tommer.
Højde (metrisk) 226.00 mm
Vægt (engelsk) 2.03 lb.
Vægt (metrisk) 0.92 kg