Få mere at vide
Descrizione
- Med skruelåg (sikret mod tab) overtryksventil, PTFE tætning, integreret flammespærre (aftagelig) og plastbeskyttelsesring
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til at angive indholdet
Specifica
Specifica
| Produkttype | Opbevaringsdåse |
| Kapacitet (engelsk) | 0,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Sikker opbevaring og transport |
| Materiale | Stål |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 6,50 tommer |
| Bredde (metrisk) | 165.00 mm |
| Højde (engelsk) | 7,13 tommer. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?