Få mere at vide
Beskrivning
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, sikker distribution og dosering af brændbare væsker, med findoseringshane lavet af rustfrit stål (1.4301)
- Inkl. ventilation, NBR tætninger, integreret flammedæmper og plastbeskyttelsesring
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttype | Sikkerhedsdåse |
| Kapacitet (engelsk) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Farve | Gul |
| Til brug med (applikation) | Sikker distribution og dosering af brandfarlige væsker |
| Materiale | Stål |
| Mængde | 1 |
| Bredde (engelsk) | 6,69 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 170.00 mm |
| Højde (engelsk) | 18.50 tommer. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?