Få mere at vide
Bochem™ Stålstænger til stativ
Artikelnummer. 10439092
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
Artikelnummer. 10439092
Brand: Bochem™ 5155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af forzinket stål for lang levetid.
  • Med gevind M10
  • 1500 mm i længden, 12 mm i diameter
Tekniske data
Materiale Stål
Længde (metrisk) 1500 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Produkttype Stænger til stativbaser
Mængde 1 Pk.