Få mere at vide
Bochem™ Stålstænger
Længde (metrisk):
1000 mm
1500 mm
Beskrivelse
- Til brug med stativbaser
- M10 gevind
- Forzinket stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |
| Produkttype | Stang |
| Til brug med (applikation) | Til stativbaser |
| Til brug med (udstyr) | Stativbund med M10 gevind |
| Mængde | 1 stk. |