Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stål Proxygrid Pasteur Pipette dåseholder
Artikelnummer. 11756555
Skift visning
Stillinger:
4
Artikelnummer. Stillinger
11756555 4
1 options
Artikelnummer. 11756555 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F189420000
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker og bekvem opbevaring af Pasteur-pipetter eller transferpipetter
  • Pipettedåser medfølger ikke
  • Individuelle rum opbevarer op til fire 5,7 x 5,7 cm pipettesteriliseringsdåser
  • Sidder fladt på bordplade; understøtter pipetter i en vinkel for at muliggøre let valg og brug
  • Epoxybelagt ståltråd er kemisk og korrosionsbestandig og dampautoklaverbar ved 121 C (°250 °F)
Tekniske data
Celledelere 4
Autoklaverbar Autoklaverbar (121 °C)
Farve Blå
Holder Pipetter (4)
Materiale Stål
Stillinger 4
Form Flad
Til brug med (applikation) For sikker og bekvem opbevaring af pasteurpipetter
Til brug med (udstyr) Pasteurpipetter
Antal stativer 4
Mængde 1
Dimensioner (L x B) 190 x 140mm
Dimensioner (L x B x H) 190 x 140 x 194 mm
Længde (metrisk) 190 mm
Produkttype Proxygrid Pasteur Pipette dåseholder
Højde (metrisk) 194 mm
Array 2 x 2
Bredde (metrisk) 140 mm