Få mere at vide
Brady™ Stål med plastbelægning Lille hængelåsstation
Artikelnummer. 11736695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11736695 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11736695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 DKK
    148.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.12 DKK
    7% Slukket
På lager
Eliminer mistede hængelåse for godt med den lille hængelåsstation af stål med plastbelægning. Konstrueret af 14 gauge stål med rød plastbelægning, stationer er både robuste og iøjnefaldende.
  • Holder op til 4 hængelåse.
  • Hængelåse leveres separat.
Tekniske data
Produkttype Hængelås kontrolcenter
Farve Rød
Materiale Stål
Dybde (engelsk) 1,34 tommer.
Dybde (metrisk) 34 mm
Oversigt Lille hængelåsstation
Dimensioner (D x B x H) 34 x 76.2 x 114.3 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 114.3 mm
Inkluderer Lille hængelåsstation
Mængde 1 stk.
Størrelse Lille
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm