Få mere at vide
Brady™ Stål med plastbelægning Stor hængelåsstation
Artikelnummer. 11746695 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11746695 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11746695 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 800121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00 DKK
    283.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.79 DKK
    6% Slukket
På lager
Eliminer mistede hængelåse for altid med denne store hængelåsstation. Konstrueret af 14 gauge stål med rød plastbelægning, stationer er både robuste og iøjnefaldende. Holder op til 24 hængelåse. Hængelåse leveres separat. Tillader op til 24 hængelåse. Fastgørelseshuller 5 mm diam.
  • Konstrueret af 14 gauge stål med rød plastbelægning, stationer er både robuste og iøjnefaldende.
  • Holder op til 24 hængelåse.
  • Hængelåse leveres separat.
  • Fastgørelseshuller 5 mm dia.
Tekniske data
Produkttype Hængelås kontrolcenter
Farve Rød
Materiale Stål
Dybde (engelsk) 1,34 tommer.
Dybde (metrisk) 34 mm
Oversigt Stor hængelåsstation
Dimensioner (D x B x H) 34 x 406.4 x 114.3 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 114.3 mm
Inkluderer Stor hængelåsstation
Mængde 1 stk.
Størrelse Større
Bredde (engelsk) 16 tommer
Bredde (metrisk) 406.4 mm