Få mere at vide
Bochem™ Steel Opening Tong
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
20 mm
Beskrivelse
- Opening tong
- For aluminum caps
- Made from 18/10 stainless steel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Materiale | Stål |