Få mere at vide
Brady™ Stål stor kugleventil - lukket
Artikelnummer. 10235044 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) sjækle:
7,5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sjækle Pakningsstørrelse
10235044 7,5 mm Hver
10122274 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235044 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065669
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
På lager
Det brugervenlige design i et enkelt stykke gør denne store stålkugleventillås til det ideelle værktøj til at sikre dine kvartsvings kugleventiler i OFF-positionen.
  • Det brugervenlige design i et enkelt stykke gør denne standard-kugleventillås til det ideelle værktøj til at sikre dine kvartsvings-kugleventiler i OFF-positionen.
  • Huller til 7 mm hængelåsbøjler.
  • Til brug på kugleventilstørrelser fra 31,75 mm til 76 mm.
Tekniske data
Produkttype Stor kugleventil afspærring
Alternativt varenummer KUGLEVENTIL LO - LRG 9/32 tommer. STÅL
Farve Rød
Materiale Stål
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Stor Brady Kugleventil Lockout
Diameter (engelsk) Sjækle 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 7,5 mm
Dimensioner (D x B x H) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 3,86 tommer.
Højde (metrisk) 98.04 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 6,12 tommer.
Bredde (metrisk) 155.45 mm