Få mere at vide
Brady™ Stål stor kugleventil - lukket
Artikelnummer. 10122274
Skift visning
Diameter (metrisk) sjækle:
7,5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) sjækle unitSize
10122274 10 mm Hver
10235044 7,5 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122274 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065693
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det brugervenlige design i et enkelt stykke gør denne store stålkugleventillås til det ideelle værktøj til at sikre dine kvartsvings kugleventiler i OFF-positionen.
  • Det brugervenlige design i et enkelt stykke gør denne standard-kugleventillås til det ideelle værktøj til at sikre dine kvartsvings-kugleventiler i OFF-positionen.
  • Huller til 7 mm hængelåsbøjler.
  • Til brug på kugleventilstørrelser fra 31,75 mm til 76 mm.
Tekniske data
Produkttype Stor kugleventil afspærring
Farve Rød
Materiale Stål
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Stor Brady Kugleventil Lockout
Diameter (engelsk) Sjækle 0,39 tommer
Diameter (metrisk) sjækle 10 mm
Dimensioner (D x B x H) 16.51 x 155.45 x 98.04 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 3,86 tommer.
Højde (metrisk) 98.04 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 6,12 tommer.
Bredde (metrisk) 155.45 mm