Få mere at vide
asecos™ Lagerniveau i stålgitter
Artikelnummer. p-200003646 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Dybde (metrisk):
400,00 mm
600,00 mm
Artikelnummer. 17836376
Brand: asecos™ 27877
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Steel Grid Storage Level giver et ekstra lagerniveau.
  • Inkl. forstærkende traverser og låsestifter
  • Galvaniseret stål
Tekniske data
Materiale Stål
Type Lagerniveau
Længde (engelsk) 39,37 tommer.
Længde (metrisk) 1000.00 mm
Bredde (engelsk) 39,37 tommer.
Bredde (metrisk) 1000.00 mm
Højde (engelsk) 0,79 tommer.
Højde (metrisk) 20.00 mm
Dybde (engelsk) 15,75 tommer
Dybde (metrisk) 400,00 mm
Vægt (engelsk) 17.64 lb.
Vægt (metrisk) 8 kg