Beskrivelse
- Inkl. forstærkende traverser og låsestifter
- Galvaniseret stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Type | Lagerniveau |
| Længde (engelsk) | 51,18 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1300.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 51,18 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1300.00 mm |
| Højde (engelsk) | 0,79 tommer. |
| Højde (metrisk) | 20.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 23,62 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 600,00 mm |
| Vis mere |