Få mere at vide
asecos™ Lagerniveau i stålgitter
Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
8 kg
11 kg
12 kg
14 kg
Dybde (metrisk):
400,00 mm
600,00 mm
Beskrivelse
- Inkl. forstærkende traverser og låsestifter
- Galvaniseret stål
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Stål |
| Type | Lagerniveau |
| Længde (engelsk) | 39,37 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1000.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 39,37 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1000.00 mm |
| Højde (engelsk) | 0,79 tommer. |
| Højde (metrisk) | 20.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Dybde (metrisk) | 400,00 mm |
| Vis mere |