Få mere at vide
Bochem™ Forbindingskrukker i stål med låg og integreret håndtag
Dimensioner (L x B x H):
102 dia. x 130 mmH
102 dia. x 80 mmH
124 dia. x 130 mmH
124 dia. x 165 mmH
180 dia. x 180 mmH
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 102 dia. x 80 mmH |
| Inkluderer | Låg |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 1 Hver |
| Vægt (metrisk) | 290 g |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 80 mm |
| Produkttype | Forbindingskrukke i metal |
| Lukningsmateriale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Vis mere |