Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder af stål
Artikelnummer. 17836386 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17836386 Rød
17816466 Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17836386 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 8842
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stålaffaldsbeholderen er ideel til sikker indsamling af opløsningsmiddelvædede rengøringsklude og andet affald.
  • Stålplade
  • Affaldsbeholder ideel til sikker bortskaffelse af opløsningsmiddelvædede klude.
  • Med pendulåg
  • Kapacitet: 73,00 L
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 73 L
Kapacitet (engelsk) 19,3 gal.
Farve Rød
Højde (metrisk) 680.00 mm
Bredde (metrisk) 400.00 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Højde (engelsk) 26,77 tommer.
Materiale Metal
Produkttype Udskiftning af skraldespand