Beskrivelse
- Stålplade
- Affaldsbeholder ideel til sikker bortskaffelse af opløsningsmiddelvædede klude.
- Med pendulåg
- Kapacitet: 73,00 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 73 L |
| Kapacitet (engelsk) | 19,3 gal. |
| Farve | Grå |
| Højde (metrisk) | 680.00 mm |
| Bredde (metrisk) | 400.00 mm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bredde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Højde (engelsk) | 26,77 tommer. |
| Materiale | Metal |
| Produkttype | Udskiftning af skraldespand |