Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder af stål
Artikelnummer. p-200003722 Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Artikelnummer. 17866486
Brand: asecos™ 39379
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Stålaffaldsbeholderen er ideel til sikker indsamling af opløsningsmiddelvædede rengøringsklude og andet affald.
  • Stålplade
  • Affaldsbeholder ideel til sikker bortskaffelse af opløsningsmiddelvædede klude.
  • Selvlukkende låg med dæmpende, stort, ergonomisk formet håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning af beholderen
  • Åbning med stor pedal med skridsikker overflade
  • Fås i forskellige kapaciteter.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 l
Dybde (engelsk) 15,04 tommer.
Dybde (metrisk) 382.00 mm
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Farve Rød
Højde (metrisk) 429.00 mm
Vægt (engelsk) 12.35 lb.
Vægt (metrisk) 5.6 kg
Bredde (metrisk) 385.00 mm
Bredde (engelsk) 15,16 tommer.
Højde (engelsk) 16,89 tommer.
Materiale Stål
Produkttype Væskebortskaffelseskande