Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder af stål
Artikelnummer. 17876546 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17876546 35 l
17866486 20 l
17836496 50 l
17856426 65 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17876546 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 23156
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Stålaffaldsbeholderen er ideel til sikker indsamling af opløsningsmiddelvædede rengøringsklude og andet affald.
  • Stålplade
  • Affaldsbeholder ideel til sikker bortskaffelse af opløsningsmiddelvædede klude.
  • Selvlukkende låg med dæmpende, stort, ergonomisk formet håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning af beholderen
  • Åbning med stor pedal med skridsikker overflade
  • Fås i forskellige kapaciteter.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 35 l
Dybde (engelsk) 17,32 tommer.
Dybde (metrisk) 440.00 mm
Kapacitet (engelsk) 9,2 gal.
Farve Rød
Højde (metrisk) 490.00 mm
Vægt (engelsk) 15.87 lb.
Vægt (metrisk) 7.2 kg
Bredde (metrisk) 450.00 mm
Bredde (engelsk) 17,72 tommer.
Højde (engelsk) 19,29 tommer
Materiale Stål
Produkttype Væskebortskaffelseskande