Få mere at vide
asecos™ Affaldsbeholder af stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
20 l
35 l
50 l
65 l
Beskrivelse
- Stålplade
- Affaldsbeholder ideel til sikker bortskaffelse af opløsningsmiddelvædede klude.
- Selvlukkende låg med dæmpende, stort, ergonomisk formet håndtag på bagsiden af beholderen for nem tømning af beholderen
- Åbning med stor pedal med skridsikker overflade
- Fås i forskellige kapaciteter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 65 l |
| Dybde (engelsk) | 21,06 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 535.00 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 17,2 gal. |
| Farve | Rød |
| Højde (metrisk) | 580.00 mm |
| Vægt (engelsk) | 21.83 lb. |
| Vægt (metrisk) | 9.9 kg |
| Bredde (metrisk) | 545.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 21,46 tommer. |
| Vis mere |