Få mere at vide
Fisherbrand™ Lige tang i rustfrit stål
Artikelnummer. 11593492 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11593492 150 mm Hver
11503502 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11593492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.85 DKK
    38.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.06 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få maksimale resultater ved hjælp af laboratorietænger i højtemperaturkemiske reaktioner. Lavet af slidstærkt rustfrit stål, disse Clifton™ Lige tang i rustfrit stål sikrer præcis kontrol med at gribe, løfte, dreje og overføre varmebestandige og andre materialer i et laboratoriemiljø.
  • Laboratorie lige tang
  • Rustfrit stål 304 spec 18/8 ikke-magnetisk, lys finish
  • Designet til korrosionsbestandighed og holdbarhed ideel i laboratorierutiner
  • Forbrugsstoffer til laboratoriemetal
  • Fineste i korrosionsbestandigt 304 rustfrit stål
  • Giver korrosionsbestandighed, der forhindrer produktkontamination
Tekniske data
Produkttype Digeltang
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Stål