Få mere at vide
Nabertherm™ Stål samlepander
Shop alle Nabertherm produkter
Længde (metrisk):
15 cm
Dybde (metrisk):
13 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tmax: 1100 °C
- Højde: 20 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Egnet til ovne: L(T) 3, LV(T) 3 |
| Temperatur (metrisk) | 1100 °C |
| Type | Indsamling Pan |
| Til brug med (applikation) | Muffelovne |
| Materiale | Stål |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (metrisk) | 14 cm |
| Højde (metrisk) | 2 cm |
| Dybde (metrisk) | 13 cm |