Få mere at vide
Nabertherm™ Stål samlepander
Artikelnummer. 11929755 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 cm
Dybde (metrisk):
13 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Dybde (metrisk) unitSize
11929755 15 cm 13 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11929755 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. 691400145
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opsamlingspande til beskyttelse af ovnen og let påfyldning.
  • Tmax: 1100 °C
  • Højde: 20 mm
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Egnet til ovne: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Type Indsamling Pan
Til brug med (applikation) Muffelovne
Materiale Stål
Længde (metrisk) 15 cm
Bredde (metrisk) 14 cm
Højde (metrisk) 2 cm
Dybde (metrisk) 13 cm