Få mere at vide
Brady™ Maksimal kædesikkerhed
Artikelnummer. p-8005024
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Pakke med 2
Artikelnummer. 15693537
Brand: Brady™ 805846
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mere sikker end stålkabler.
  • Leveres med et stofhylster, som beskytter lak og krom mod skader
Tekniske data
Produkttype Kæde
Alternativt varenummer KÆDESIKKERHED 10 MM 2 PK
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 2 Pk.