Få mere at vide
Brady™ Maksimal kædesikkerhed
Artikelnummer. 15693537 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
15693537 10 mm Pakke med 2
15683537 8 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15693537 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 805846
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Mere sikker end stålkabler.
  • Leveres med et stofhylster, som beskytter lak og krom mod skader
Tekniske data
Produkttype Kæde
Alternativt varenummer KÆDESIKKERHED 10 MM 2 PK
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 2 Pk.