Få mere at vide
Brady™ Maksimal kædesikkerhed
Artikelnummer. 11746925
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11746925
Brand: Brady™ 805846
Mere sikker end stålkabler.
  • Leveres med et stofhylster, som beskytter lak og krom mod skader
Tekniske data
Produkttype Kæde
Alternativt varenummer KÆDESIKKERHED 10 MM 2 PK
Diameter (metrisk) 10 mm
Mængde 2 Pk.