Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Steel/Ceramic Wire Cloths
Artikelnummer. p-8010277
Længde (metrisk):
120 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10372901
Brand: Usbeck Laborgeraete™ 5081
Tekniske data
Keramisk Center Keramisk Center
Dimensioner (L x B) 120 x 120mm
Kanter Folded
Mængde 1 hver
Form Firkant
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Steel, Ceramic
Type Wire Cloth
Bredde (metrisk) 120 mm