Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Steel/Ceramic Wire Cloths
Artikelnummer. 10372901
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10372901 120 mm Hver
10732702 160 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10372901 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 5081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Keramisk Center Keramisk Center
Dimensioner (L x B) 120 x 120mm
Kanter Folded
Mængde 1 hver
Form Firkant
Længde (metrisk) 120 mm
Materiale Steel, Ceramic
Type Wire Cloth
Bredde (metrisk) 120 mm