Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Hybridiseringsflaskestativ
Shop alle SP Scienceware produkter
Holder:
Flasker
Beskrivelse
Kraftig stativ beskytter dine dyre flasker og forhindrer dem i at rulle, vælte og støde mod hinanden
- Holder 150 mm og 300 mm lange flasker med rigelig plads imellem for at tillade skruelågdiameteren og give bekvem håndtering
- Epoxybelagte stålstænger giver holdbarhed og nem rengøring
- Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
- Hullerne er 42 mm firkantede til flasker med en diameter på 40 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flaskestativ |
| Array | 2 x 3 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Flasker |
| Materiale | Stål, Epoxy |
| Stillinger | 6 |
| Hylder | 6 |
| Til brug med (applikation) | Beskytter flasker og forhindrer dem i at rulle, vælte og støde mod hinanden. |
| Til brug med (udstyr) | 150 og 300 mm lange flasker |
| Vis mere |