Få mere at vide
Bochem™ Stålbæger med kant og tud
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Udvendig | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Stål |
| Højde (metrisk) | 110 mm |
| Inkluderer | Fælg, Tud |
| Type | Bægerglas |