Beskrivelse
- Inkl. forstærkende traverser og låsestifter
- Blåmalet stål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Stål |
| Type | Basin hylde |
| Længde (engelsk) | 51,18 tommer. |
| Længde (metrisk) | 1300.00 mm |
| Bredde (engelsk) | 51,18 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 1300.00 mm |
| Højde (engelsk) | 2,56 tommer. |
| Højde (metrisk) | 65.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Vis mere |