Få mere at vide
asecos™ Stålbassin hyldeniveauer
Artikelnummer. 17806586 Shop alle asecos produkter
Vægt (metrisk):
17 kg
18 kg
22 kg
27 kg
Artikelnummer. 17806586
Brand: asecos™ 27876
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Stålbassinhyldeniveauerne giver et ekstra opbevaringsniveau.
  • Inkl. forstærkende traverser og låsestifter
  • Blåmalet stål
Tekniske data
Farve Blå
Materiale Stål
Type Basin hylde
Længde (engelsk) 51,18 tommer.
Længde (metrisk) 1300.00 mm
Bredde (engelsk) 51,18 tommer.
Bredde (metrisk) 1300.00 mm
Højde (engelsk) 2,56 tommer.
Højde (metrisk) 65.00 mm
Dybde (engelsk) 23,62 tommer.
Dybde (metrisk) 600.00 mm
Vægt (engelsk) 59.52 lb.
Vægt (metrisk) 27 kg