Få mere at vide
MP Biomedicals™ Stålslibeperler, Bulk
Artikelnummer. 15691765 Shop alle MP Biomedicals produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 15691765
Brand: MP Biomedicals™ 116540431
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
5,5 mm (0,25 cal) rustfri stål slibeperler. Bruges til at bryde hårde, sprøde prøver.
  • 1 kg pose med 5,5 mm (0,25 cal) slibeperler i rustfrit stål
  • Anvendes til at bryde hårde, skøre prøver specifikt i applikationer, herunder RNA-ekstraktion fra vanskelige prøver, hvor lysis ved påvirkning kun er at foretrække med minimale mængder mekanisk forskydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 5.5 mm
Materiale Rustfrit stål
Emballagemængde 1 kg
Prøvetype Knogle, hjerte, lunge, frø, skeletmuskulatur, sporer, bakterier (gram +/-), afføring, mad, svampe, planter, rødder, jord, spildevand, gær, slam, dyrevæv, faste prøver
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.