missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Stearylpyridinium Chloride, TRC

Artikelnummer. 30418470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418470 1 g
30410971 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS3165501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Stearylpyridinium Chloride
CAS 3165-81-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C23 H42 N . Cl
Mængde 1 g
Synonym Pyridinium','1-octadecyl-','chloride (1:1), 1-Octadecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium','1-octadecyl-','chloride (8CI,9CI), Octadecylpyridinium chloride, Stearylpyridinium chloride
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-24-22-19-17-20-23-24;/h17,19-20,22-23H,2-16,18,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
IUPAC navn 1-octadecylpyridin-1-ium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 368.039
Formel vægt 367.301
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.