Få mere at vide
Stearylstearat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692228 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10712653
Brand: Thermo Scientific Acros 368110010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2778-96-3 | C36H72O2 | 536.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2778-96-3
Molekylær formel C36H72O2
Molekylvægt (g/mol) 536.97
MDL nummer MFCD00056225
InChI nøgle NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl stearate, octadecyl stearate, octadecanoic acid, octadecyl ester, stearic acid stearyl ester, unii-5wx2egd0dk, stearic acid, stearyl ester, octadecanyl octadecanoate, 5wx2egd0dk, stearic acid, octadecyl ester, cyclochem ss
PubChem CID 17720
IUPAC navn octadecyl octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearyl stearate
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 536.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder or Platelets