Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Stearyl stearate |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 536.97 |
| Procent renhed | 98% |
| Vis mere |