Få mere at vide
Stearyl Palmitate, TRC
Artikelnummer. 30135033
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135033 25 g
30003842 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68659025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2598-99-4
Molekylær formel C34H68O2
Molekylvægt (g/mol) 508.9
Synonym Hexadecanoic Acid Octadecyl Ester, Palmitic Acid Octadecyl Ester, Octadecyl Hexadecanoate, Octadecyl Palmitate, Purester 34;
IUPAC navn oktadedecyl hexadecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stearyl Palmitate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
Formel vægt 508.522