Få mere at vide
Stearyl Alcohol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 55°C to 60°C |
| Tæthed | 0.805 to 0.815 g/cm3 at 60°C |
| Kogepunkt | 330°C to 360°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00002823 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Stearyl alcohol, Stearyl alcohol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.49 |
| Grad | Research |